N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Methyl-N-TMS-acetamide
L04101.04
L04101.09
L04101.04EA
226
PLN
L04101.04
L04101.09
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide 98%
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 7449-74-3
Molecular Formula: C6H15NOSi
Formula Weight: 145.28
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 48-49°/11mm
Beilstein Reference: 506975
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040758
Formuła:
C₆H₁₅NOSi MW: 145.28 g/mol Temp. Wrzenia: 48…49 °C (11 mmHg) Gęstość: 0.906 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040758 Numer CAS: 7449-74-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-217-0 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |