1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L04083.06
L04083.14
L04083.06EA
492
PLN
L04083.06
L04083.14
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane
Purity: 98+%
CAS No.: 599-94-0
Molecular Formula: C14H14O4S2
Formula Weight: 310.39
Melting Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1888062
MDL No.: MFCD00041256
Formuła:
C₁₄H₁₄O₄S₂ Temp. topnienia: 179…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041256 Numer CAS: 599-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-979-0 |