4-Benzoylbutyric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04013.06
L04013.14
L04013.06EA
361
PLN
L04013.06
L04013.14
4-Benzoylbutyric acid 97%
4-Benzoylbutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 1501-05-9
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 641947
MDL No.: MFCD00004411
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ Temp. topnienia: 126…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004411 Numer CAS: 1501-05-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-113-5 |