5-Oxohexanoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 3128-06-1
Molecular Formula: CH3CO(CH2)3CO2H
Formula Weight: 130.14
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 274…275 °C Temp. topnienia: 12…14 °C Gęstość: 1,100 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004412 Numer CAS: 3128-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-511-7 |