Berberine chloride hydrate, (∼17% H₂O) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Natural Yellow 18
L03807.06
L03807.14
L03807.06EA
196
PLN
L03807.06
L03807.14
Berberine chloride hydrate, (∼17% H₂O) 96%
Berberine chloride hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 141433-60-5
Molecular Formula: C20H18ClNO4.xH2O
Formula Weight: 371.82(anhy)
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3836585
MDL No.: MFCD00149998
Formuła:
C₂₀H₁₈ClNO₄ MW: 371.82 g/mol Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011939 Numer CAS: 141433-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-195-9 Klasyfikacja Merck : 14,1154 |