Drukuj
Methyl Phenylsulphonylacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Phenylsulphonylacetic Acid Methyl Ester
L03748.06 L03748.14
L03748.06EA 255 PLN
L03748.06 L03748.14
Methyl Phenylsulphonylacetate 98%
Methyl Phenylsulphonylacetate
Purity: 98% CAS No.: 34097-60-4 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 165°/0.05mm Beilstein Reference: 2051463 MDL No.: MFCD00007555
Formuła: C₉H₁₀O₄S
Temp. Wrzenia: 165 °C (0,05 mmHg)
Temp. topnienia: ∼ 30 °C
Gęstość: 1,240
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007555
Numer CAS: 34097-60-4