N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03569.03
L03569.06
L03569.03EA
240
PLN
L03569.03
L03569.06
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 25100-12-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 3672798
MDL No.: MFCD00012565
Formuła:
C₆H₁₃NO·HCl MW: 151.64 g/mol Temp. topnienia: ∼ 166 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012565 Numer CAS: 25100-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 246-612-3 |