Reserpine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03506.03
L03506.06
L03506.03EA
683
PLN
L03506.03
L03506.06
Reserpine 99%
Reserpine
Purity: 99%
CAS No.: 50-55-5
Molecular Formula: C33H40N2O9
Formula Weight: 608.69
Melting Point: ca 265°
Beilstein Reference: 102014
Optical Rotation: -122° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00005091
Formuła:
C₃₃H₄₀N₂O₉ Temp. topnienia: ∼ 265 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005091 Numer CAS: 50-55-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-047-9 Klasyfikacja Merck : 14,8145 |