Phenylmaleic anhydride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
L03453.03
L03453.06
L03453.03EA
219
PLN
L03453.03
L03453.06
Phenylmaleic anhydride 97%
Phenylmaleic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 36122-35-7
Molecular Formula: C10H6O3
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 118-119°
Beilstein Reference: 127301
MDL No.: MFCD00015472
Formuła:
C₁₀H₆O₃ Temp. topnienia: 118…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015472 Numer CAS: 36122-35-7 Numer WE (dawny EINECS): 252-881-8 |