1-Cyclopentylethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L03446.04
L03446.09
L03446.04EA
670
PLN
L03446.04
L03446.09
1-Cyclopentylethanol 97%
1-Cyclopentylethanol
Purity: 97%
CAS No.: 52829-98-8
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 68°/8mm
Beilstein Reference: 2069851
MDL No.: MFCD00013743
Formuła:
C₇H₁₄O Temp. Wrzenia: 68 °C (8 mmHg) Gęstość: 0,911 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013743 Numer CAS: 52829-98-8 Numer WE (dawny EINECS): 258-208-4 |