Phenyl-p-tolylsulphone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Methyl-4-(phenylsulphonyl)benzene
L03128.09
L03128.18
L03128.09EA
593
PLN
L03128.09
L03128.18
Phenyl-p-tolylsulphone ≥98%
Phenyl-p-tolylsulphone
Purity: 98+%
CAS No.: 640-57-3
Molecular Formula: C13H12O2S
Formula Weight: 232.30
Odour: Odourless
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 1872872
MDL No.: MFCD00025038
Formuła:
C₁₃H₁₂O₂S MW: 232.30 g/mol Temp. topnienia: 125…129 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025038 Numer CAS: 640-57-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-364-7 |