Pentamethylene sulphide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1613-51-0
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.20
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 102437
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00006662
Formuła:
C₅H₁₀S Temp. Wrzenia: 140…142 °C Gęstość: 0,988 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006662 Numer CAS: 1613-51-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-561-1 ADR: 3,II |