4-(Methylthio)toluene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 623-13-2
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5730
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 81-82°/18mm
Beilstein Reference: 1905733
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00008560
Formuła:
C₈H₁₀S Temp. Wrzenia: 81…82 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,029 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008560 Numer CAS: 623-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-773-8 ADR: 9,III |