3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L02704.03
L02704.06
L02704.03EA
560
PLN
L02704.03
L02704.06
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3095-38-3
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Odour: Odourless
Melting Point: 222-226°
Beilstein Reference: 1965772
MDL No.: MFCD00014699
Formuła:
C₉H₉NO₄ Temp. topnienia: 222…226 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014699 Numer CAS: 3095-38-3 |