4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L02595.09
L02595.18
L02595.09EA
527
PLN
L02595.09
L02595.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 618-76-8
Molecular Formula: C7H4I2O3
Formula Weight: 389.91
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2212145
MDL No.: MFCD00016532
Formuła:
C₇H₄I₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016532 Numer CAS: 618-76-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-562-0 |