Dimethyl allylmalonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dimethyl 2-allylmalonate
L02376.09
L02376.18
L02376.09EA
362
PLN
L02376.09
L02376.18
Dimethyl allylmalonate 97%
Dimethyl allylmalonate
Purity: 97%
CAS No.: 40637-56-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₂O₄ MW: 172.18 g/mol Temp. Wrzenia: 207 °C Temp. topnienia: < –80 °C Gęstość: 1.074 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014959 Numer CAS: 40637-56-7 Numer WE (dawny EINECS): 255-017-8 |