1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Adamantanecarboxylic acid chloride
L02352.09
L02352.18
L02352.09EA
630
PLN
L02352.09
L02352.18
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2094-72-6
Molecular Formula: C11H15ClO
Formula Weight: 198.69
Melting Point: 48-53°
Boiling Point: 135-136°/10mm
Beilstein Reference: 389960
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00074724
Formuła:
C₁₁H₁₅ClO Temp. Wrzenia: 135…136 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 48…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074724 Numer CAS: 2094-72-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-252-7 ADR: 8,II |