2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L02285.09
L02285.18
L02285.09EA
213
PLN
L02285.09
L02285.18
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 97%
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Purity: 97%
CAS No.: 7003-32-9
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 149-150°
Beilstein Reference: 2689073
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00001492
Formuła:
C₇H₁₅N Temp. Wrzenia: 149…150 °C Gęstość: 0,858 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001492 Numer CAS: 7003-32-9 Numer WE (dawny EINECS): 230-277-5 ADR: 3,II |