Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone
L02218.14
L02218.22
L02218.14EA
715
PLN
L02218.14
L02218.22
Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Cyclopropyl phenyl ketone
Purity: 97%
CAS No.: 3481-02-5
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5534
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 1860145
MDL No.: MFCD00001294
Formuła:
C₁₀H₁₀O Temp. Wrzenia: 248 °C Gęstość: 1,06 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001294 Numer CAS: 3481-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-458-2 |