1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02212.03
L02212.06
L02212.03EA
275
PLN
L02212.03
L02212.06
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 19012-03-4
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 121302
MDL No.: MFCD00014570
Formuła:
C₁₀H₉NO Temp. topnienia: 67…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014570 Numer CAS: 19012-03-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-750-3 |