2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L02102.06
L02102.14
L02102.06EA
813
PLN
L02102.06
L02102.14
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3937-96-0
Molecular Formula: C9H10O4S
Formula Weight: 214.24
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 2331311
MDL No.: MFCD00021764
Formuła:
C₉H₁₀O₄S Temp. topnienia: 117…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021764 Numer CAS: 3937-96-0 Numer WE (dawny EINECS): 223-518-0 |