5-Hydroxymethyluracil 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01682.03
L01682.06
L01682.03EA
394
PLN
L01682.03
L01682.06
5-Hydroxymethyluracil 98%
5-Hydroxymethyluracil
Purity: 98%
CAS No.: 4433-40-3
Molecular Formula: C5H6N2O3
Formula Weight: 142.12
Melting Point:
Formuła:
C₅H₆N₂O₃ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006070 Numer CAS: 4433-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 224-636-5 |