Drukuj
D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (R)-Ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, H-D-Phg-OEt.HCl, (R)-(-)-alpha-Aminophenylacetic acid ethyl ester hydrochloride
L01564.09 L01564.18
L01564.09EA 724 PLN
L01564.09 L01564.18
D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride ≥98%
D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 17609-48-2 Molecular Formula: C10H13NO2.HCl Formula Weight: 215.68 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 5775455 Optical Rotation: -94° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00052005
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂·HCl
MW: 215.68 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 190 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052005
Numer CAS: 17609-48-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-581-2