Ethyl-3-dimethylaminopropionate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01542.06
L01542.14
L01542.06EA
210
PLN
L01542.06
L01542.14
Ethyl-3-dimethylaminopropionate 97%
Ethyl-3-dimethylaminopropionate
Purity: 97%
CAS No.: 20120-21-2
Molecular Formula: (CH3)2NCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 145.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Amine-like
Boiling Point: 56-57°/12mm
Beilstein Reference: 1702477
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00015166
Formuła:
(CH₃)₂NCH₂CH₂CO₂CH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 56…57 °C (12 mmHg) Gęstość: 0,915 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015166 Numer CAS: 20120-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 243-524-7 ADR: 3,III |