5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01493.06
L01493.14
L01493.06EA
647
PLN
L01493.06
L01493.14
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4521-33-9
Molecular Formula: C5H3NO3S
Formula Weight: 157.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 120540
MDL No.: MFCD00005433
Formuła:
C5H3NO3S Temp. topnienia: 72…76 °C |
Numer MDL:
MFCD00005433 Numer CAS: 4521-33-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-850-9 |