3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
L01479.MC
L01479.ME
L01479.MCEA
637
PLN
L01479.MC
L01479.ME
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Purity: 98%
CAS No.: 403-90-7
Molecular Formula: C9H10FNO3
Formula Weight: 199.18
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 3204804
MDL No.: MFCD00063075
Formuła:
C₉H₁₀FNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063075 Numer CAS: 403-90-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-964-0 |