Drukuj
2-Carboxycinnamic acid predominantly trans 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L01467.06 L01467.14
L01467.06EA 253 PLN
L01467.06 L01467.14
2-Carboxycinnamic acid predominantly trans 97%
2-Carboxycinnamic acid
Purity: 97% CAS No.: 612-40-8 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: 195-205° Beilstein Reference: 1870294 MDL No.: MFCD00004380
Formuła: C₁₀H₈O₄
Temp. topnienia: 195…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004380
Numer CAS: 612-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-308-9