Cinnamyl bromide predominantly trans 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
L01420.06
L01420.14
L01420.22
L01420.06EA
231
PLN
L01420.06
L01420.14
L01420.22
Cinnamyl bromide predominantly trans 95%
Cinnamyl bromide
Purity: 95%
CAS No.: 4392-24-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Br
Formula Weight: 197.08
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6210
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 605833
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00000245
Formuła:
C₉H₉Br MW: 197.08 g/mol Temp. Wrzenia: 88…90 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 26…29 °C Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000245 Numer CAS: 4392-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-511-5 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |