2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
AI-4-88
L01339.03
L01339.06
L01339.03EA
170
PLN
L01339.03
L01339.06
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1137-68-4
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 151411
MDL No.: MFCD00005586
Formuła:
C₁₂H₉N₃ MW: 195.23 g/mol Temp. topnienia: 221…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005586 Numer CAS: 1137-68-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-508-7 |