2-Fluorophenylurea 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01247.06
L01247.14
L01247.06EA
208
PLN
L01247.06
L01247.14
2-Fluorophenylurea 98%
2-Fluorophenylurea
Purity: 98%
CAS No.: 656-31-5
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 2803651
MDL No.: MFCD00014786
Formuła:
C₇H₇FN₂O Temp. topnienia: 178…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014786 Numer CAS: 656-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-513-6 |