Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 6142-95-6
Molecular Formula: C6H5C≡CCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 204.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅CΞCCH(OCH₂CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 99…100 °C (2 mmHg) Gęstość: 0,991 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00009238 Numer CAS: 6142-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-143-6 |