(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00827.09
L00827.18
L00827.09EA
678
PLN
L00827.09
L00827.18
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4414-88-4
Molecular Formula: C9H7N3
Formula Weight: 157.18
Odour: Odourless
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 128461
MDL No.: MFCD00005601
Formuła:
C₉H₇N₃ Temp. topnienia: 206…211 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005601 Numer CAS: 4414-88-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-574-9 |