Drukuj
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00774.03 L00774.06
L00774.03EA 646 PLN
L00774.03 L00774.06
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 24985-85-1 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 150-151° Beilstein Reference: 476925 MDL No.: MFCD00015458
Formuła: C₁₁H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 150…151 °C
Numer MDL: MFCD00015458
Numer CAS: 24985-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 246-554-9