3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00623.06
L00623.14
L00623.06EA
301
PLN
L00623.06
L00623.14
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Purity: 97%
CAS No.: 4335-90-4
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₂O₂ MW: 188.23 g/mol Temp. Wrzenia: 185…188 °C (15 mmHg) Gęstość: 1.093 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014990 Numer CAS: 4335-90-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-382-5 |