Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, 2-Bromo-2-methylmalonic Acid Diethyl Ester
L00575.14
L00575.22
L00575.14EA
563
PLN
L00575.14
L00575.22
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 29263-94-3
Molecular Formula: C8H13BrO4
Formula Weight: 253.10
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₃BrO₄ MW: 253.09 g/mol Temp. Wrzenia: 105…106 °C (5 mmHg) Gęstość: 1.323 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009125 Numer CAS: 29263-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 249-541-6 ADR: 8 II |