Diethyl benzylidenemalonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00561.14
L00561.22
L00561.14EA
275
PLN
L00561.14
L00561.22
Diethyl benzylidenemalonate 98%
Diethyl benzylidenemalonate
Purity: 98%
CAS No.: 5292-53-5
Molecular Formula: C14H16O4
Formula Weight: 248.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₆O₄ Temp. Wrzenia: 215…217 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 28…31 °C Gęstość: 1,107 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009149 Numer CAS: 5292-53-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-137-8 |