Tetraphenylphosphine imide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00496.03
L00496.06
L00496.03EA
395
PLN
L00496.03
L00496.06
Tetraphenylphosphine imide 97%
Tetraphenylphosphine imide
Purity: 97%
CAS No.: 2325-27-1
Molecular Formula: C24H20NP
Formula Weight: 353.40
Odour: Odourless
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 753032
MDL No.: MFCD00003044
Formuła:
C₂₄H₂₀NP Temp. topnienia: 128…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003044 Numer CAS: 2325-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-039-1 |