2-Chloroacrylic acid ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloroacrylicacid
L00350.04
L00350.09
L00350.04EA
604
PLN
L00350.04
L00350.09
2-Chloroacrylic acid ≥96%
2-Chloroacrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 598-79-8
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 1098503
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00014336
Formuła:
C₃H₃ClO₂ Temp. topnienia: 63…67 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00014336 Numer CAS: 598-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-953-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |