Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00280.06
L00280.14
L00280.06EA
455
PLN
L00280.06
L00280.14
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 16466-61-8
Molecular Formula: C10H20N2O4
Formula Weight: 232.28
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 1794023
MDL No.: MFCD00015000
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₄ Temp. topnienia: 123…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015000 Numer CAS: 16466-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-512-3 |