Phencyclone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00108.03
L00108.06
L00108.03EA
451
PLN
L00108.03
L00108.06
Phencyclone 97%
Phencyclone
Purity: 97%
CAS No.: 5660-91-3
Molecular Formula: C29H18O
Formula Weight: 382.46
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 2061817
MDL No.: MFCD00051451
Formuła:
C₂₉H₁₈O Temp. topnienia: 245…249 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051451 Numer CAS: 5660-91-3 Numer WE (dawny EINECS): 227-112-4 |