Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (DPBS, 1X), wzór Dulbecco, bez wapnia, bez magnezu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J67802.AP J67802.K2
J67802.APEA 285 PLN
J67802.AP J67802.K2
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (DPBS, 1X), wzór Dulbecco, bez wapnia, bez magnezu
Bufory Bufory do hodowli komórkowych
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855