siarczan dodecylu sodu 99% dla biologii molekularnej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00036175
Formuła:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Temp. topnienia: ∼206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036175 Numer CAS: 151-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8636 |