Złoto 99%, nanoparticles 5 nm reactant-free OD1 (Abs. 515-520 nm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J67448.AC
J67448.AE
J67448.ACEA
973
PLN
J67448.AC
J67448.AE
Złoto 99%, nanoparticles 5 nm reactant-free OD1 (Abs. 515-520 nm)
złoto
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |