kwas borowy ≥99.5% dla biologii molekularnej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Physical Form: Powder
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec
Beilstein Reference: 1697939
MDL No.: MFCD00011337
Formuła:
B(OH)₃ Gęstość: 1,435 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011337 Numer CAS: 10043-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2 Klasyfikacja Merck : 14,1336 |