Złoto 95%, nanoparticles 40 nm OD1 (Abs. 530 nm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J67409.AC
J67409.AE
J67409.ACEA
791
PLN
J67409.AC
J67409.AE
Złoto 95%, nanoparticles 40 nm OD1 (Abs. 530 nm)
złoto
Purity: 95%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red to pink
MDL No.: MFCD00003436
Applications: For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
Formuła:
Au MW: 196.97 g/mol Temp. Wrzenia: 2800 Temp. topnienia: 1063 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 Klasyfikacja Merck : 12,04526 |