złoto 99%, nanoparticles 20 nm reactant-free OD1 (Abs. 524 nm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J67370.AC
J67370.AE
J67370.ACEA
841
PLN
J67370.AC
J67370.AE
złoto 99%, nanoparticles 20 nm reactant-free OD1 (Abs. 524 nm)
złoto
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink to red
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formuła:
Au Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003436 Numer CAS: 7440-57-5 |