srebro 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles 80 nm (Abs. 457 nm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J67252.AC
J67252.AE
J67252.ACEA
758
PLN
J67252.AC
J67252.AE
srebro 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles 80 nm (Abs. 457 nm)
srebro
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003397
Formuła:
Ag MW: 107.87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 Temp. topnienia: 962 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Klasyfikacja Merck : 12,08647 |