Chloroform Molecular_Biology
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorometan
J67241.AP
J67241.K2
J67241.APEA
874
PLN
J67241.AP
J67241.K2
Chloroform Molecular_Biology
Chloroform
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.446
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 61°
Beilstein Reference: 1731042
UN No.: UN1888
MDL No.: MFCD00000826
Formuła:
CHCl₃ MW: 119.38 g/mol Temp. Wrzenia: 61 °C Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1.492 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,2141 |