Formamid ≥99.5%, Ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Carbamaldehyde
J67206.AE
J67206.AK
J67206.AEEA
508
PLN
J67206.AE
J67206.AK
Formamid ≥99.5%, Ultrapure
Formamid
Purity: 99.5% min
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 150°(302°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Clear, Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
MDL No.: MFCD00007941
Formuła:
HCONH₂ MW: 45.04 g/mol Temp. Wrzenia: 210 °C Temp. topnienia: 2 °C Gęstość: 1.134 Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007941 Numer CAS: 75-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-842-0 Klasyfikacja Merck : 13,04261 |