Drukuj
srebro 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles 40 nm (Abs. 416 nm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J67090.AC J67090.AE
J67090.ACEA 786 PLN
J67090.AC J67090.AE
srebro 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles 40 nm (Abs. 416 nm)
srebro
CAS No.: 7440-22-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003397
Formuła: Ag
MW: 107.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212
Temp. topnienia: 962
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Klasyfikacja Merck : 12,08647